Få mere at vide
Brady™ Freezerbondz™ Termisk overførselsprinteretiketter - 1 tommer. Kerne, polyester (B-492)
Artikelnummer. 30041472
Skift visning
Diameter (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) unitSize
30041472 0,5 tommer -
15708689 0,375 tommer 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30041472 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 114289
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Til brug på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen. Brady™ Freezerbondz™ Termiske overførselsprinteretiketter giver ydeevne ved lav temperatur og bruges ofte til laboratorieapplikationer.
  • Lavet af Freezerbondz II Polyester (B-492) med permanent akrylklæber
  • Giver udtværingsbestandighed og opløsningsmiddelbestandighed, når det bruges sammen med R6400-bånd
  • Anvendes i laboratoriemiljøer såsom flydende nitrogen og autoklaveapplikationer
  • Etiketter er på 1 tommer kerne, en mindre kerne
  • Minimum servicetemperatur: -321 °F
  • Maksimal driftstemperatur: 266 °F
Spezifikation
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Polyester (B-492)
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Til brug med (applikation) Generel og industriel identifikation; Laboratorieidentifikation - Flaske, rør og hætteglas, frosne overflader
Til brug med (udstyr) BBP11, 1244 Series og 1344 Series printere
Form Rund
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Alternativt varenummer THT-144-492-1.5-SC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.