Få mere at vide
Brady™ Freezerbondz™ Termisk overførselsprinteretiketter - 1 tommer. Kerne, polyester (B-492)
Beskrivelse
- Lavet af Freezerbondz II Polyester (B-492) med permanent akrylklæber
- Giver udtværingsbestandighed og opløsningsmiddelbestandighed, når det bruges sammen med R6400-bånd
- Anvendes i laboratoriemiljøer såsom flydende nitrogen og autoklaveapplikationer
- Etiketter er på 1 tommer kerne, en mindre kerne
- Minimum servicetemperatur: -321 °F
- Maksimal driftstemperatur: 266 °F
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester (B-492) |
| Produkttype | Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne |
| Til brug med (applikation) | Generel og industriel identifikation; Laboratorieidentifikation - Flaske, rør og hætteglas, frosne overflader |
| Til brug med (udstyr) | BBP11, 1244 Series og 1344 Series printere |
| Form | Rund |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0032 tommer. |
| Show More |