Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter til 1 tommer. Små kerneprintere
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Freezerbondz etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen.
- De har god udtværingsbestandighed, opløsningsmiddelbestandighed og god ydeevne ved høj og lav temperatur.
- Specialiseret— Aggressive selvklæbende etiketter er konstrueret til en bred vifte af laboratorie-ID-applikationer på flade overflader, herunder kryogene opbevaringskasser.
- Holdbar— Etiketter modstår opløsningsmidler, pletter, flydende nitrogen, fryserapplikationer og et høj/lav temperaturområde på -320 °F til 212 F (-°196 C °til 100 °C).
- Klæbemiddel— Permanent akrylklæbemiddel til tæt binding til glas, rustfrit stål og kobber, eller vikle rundt om rør og hætteglas med en 1/8 tommer overlapning.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/95/EF |
| Oversigt | FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester (B-490) |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Termisk overførselsprinteretiket |
| Vis mere |