Få mere at vide
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester termotransferprinteretiketter
Artikelnummer. p-8001048
Bredde (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
25,4 mm
Højde (metrisk):
9,53 mm
1,2 cm
12,70 mm
Diameter (metrisk):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11899574
Brand: Brady™ 805916
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet af slidstærkt Freezerbondz™ Polyester (B-492). FreezerBondz Termiske overførselsprinteretiketter er designet til laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • B-490 etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
  • Mat hvidt polyestermateriale har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur på -320 til 212° F (-196 til 100° C)
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
Tekniske data
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorie identifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 12.06 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-143-492-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000/Pk.
Form Rund
Størrelse 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelsk) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in.
Tykkelse (metrisk) 0.020 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.70 mm
Dimensioner (LxB) 9,53 mm (dia)
Længde (engelsk) 0.4 in.
Længde (metrisk) 30 m
Bredde (engelsk) 0.4 in.
Bredde (metrisk) 9,53 mm
Højde (metrisk) 9,53 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 9,53 mm
Alternativt varenummer THT-143-492-3