Description
- B-490-etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen, opbevaret i flydende nitrogen
- Matt hvidt polyestermateriale har et permanent akrylklæber og kan printes som termisk transfer
- God trykudtværningsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og høj/lav temperaturydelse på -320 til 212° °F (-196 til 100° °C)
- RoHS i overensstemmelse med 2005/618/EF MCV-ændring af RoHS-direktiv 2002/95/EF
Spécification
Spécification
| Oversigt | FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Termisk overførselsprinteretiket |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?