Få mere at vide
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester termotransferprinteretiketter
Bredde (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
25,4 mm
Højde (metrisk):
9,53 mm
1,2 cm
12,70 mm
Diameter (metrisk):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- B-490 etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
- Mat hvidt polyestermateriale har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
- God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur på -320 til 212° F (-196 til 100° C)
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Termisk overførselsprinteretiket |
| Vis mere |