Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz Cirkulære etiketter til termisk overførselsprinter
Artikelnummer. 10013164
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10013164 0,9 cm 1 rulning
11899574 9,53 mm 1 rulning
11810885 12,7 mm 1 rulning
10082003 1,1 cm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10013164 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805919
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet af slidstærkt Freezerbondz™ Polyester (B-492). FreezerBondz Termiske overførselsprinteretiketter er designet til laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • B-490 etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
  • Mat hvidt polyestermateriale har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur på -320 til 212° F (-196 til 100° C)
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
Tekniske data
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorie identifikation
Til brug med (udstyr) i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-181-492-3
nr. pr. pakke 3000 Sets / Roll
Mængde 3000/Pk.
Form Rektangel med afrundede hjørner
Størrelse 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelsk) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in.
Tykkelse (metrisk) 0.020 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (L x B) 0,375 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 0.5 in.
Længde (metrisk) 30 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1,2 cm
Diameter (engelsk) 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) 0,9 cm
Alternativt varenummer THT-181-492-3