Få mere at vide
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester Printer Labels
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | BMP71 FreezerBondz Label Printer Labels |
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Matte |
| Materiale | Polyester |
| Til brug med (applikation) | Freezer, Liquid Nitrogen, Hot Water Bath (100°C) |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Mængde | 500/Pk. |
| Form | Rectangle |
| Temperaturområde (metrisk) | -196°C to +130°C |
| Vis mere |