Få mere at vide
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester etiketter
Størrelse (metrisk):
12,7 mm dia.
48.3 W x 25.4 mm H
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polyester
- Påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
- Giver fremragende udtværingsbestandighed, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved lav temperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel med 2002/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| Oversigt | FreezerBondz Etiketter til BBP33-printeren |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Mærke |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |