Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Polyester autoklave og kryogene etiketter til M710
Artikelnummer. p-7250990
Dimensioner (LxB):
12,7 x 25,4 mm
15,24 x 41,28 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 48,26 mm
9,53 x 25,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Rektangel med cirkel
Tykkelse (metrisk):
0,065 mm
0,081 mm
Certificeringer/compliance:
ASTM D 1000
ASTM D 1000, ASTM G 155
Artikelnummer. 17857934
Brand: Brady™ 311981
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FreezerBondz™ Etiketprinter Etiketter til brug med Brady™ Printer M710.
  • Kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed
  • Høj/lav temperatur ydeevneområde på -196 C °til +100 °C
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Kryogent mærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,081 mm
Dimensioner (LxB) 9,53 x 25,4 mm
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.4 mm
Alternativt varenummer M7-16-492