Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Polyester autoklave og kryogene etiketter til M710
Artikelnummer. 17857934
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12,7 x 25,4 mm
15,24 x 41,28 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 48,26 mm
9,53 x 25,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Rektangel med cirkel
Tykkelse (metrisk):
0,065 mm
0,081 mm
Certificeringer/compliance:
ASTM D 1000
ASTM D 1000, ASTM G 155
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Form Tykkelse (metrisk) Certificeringer/compliance
17857934 9,53 x 25,4 mm Rektangel 0,081 mm ASTM D 1000
17837934 12,7 x 25,4 mm Rektangel 0,081 mm ASTM D 1000
17827984 12,7 x 25,4 mm Rektangel med cirkel 0,081 mm ASTM D 1000
17818024 15,24 x 41,28 mm Rektangel 0,065 mm ASTM D 1000, ASTM G 155
17828094 25,4 x 25,4 mm Firkant 0,081 mm ASTM D 1000
17817944 25,4 x 48,26 mm Rektangel 0,081 mm ASTM D 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17857934 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311981
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FreezerBondz™ Etiketprinter Etiketter til brug med Brady™ Printer M710.
  • Kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed
  • Høj/lav temperatur ydeevneområde på -196 C °til +100 °C
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Kryogenisk etiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,081 mm
Dimensioner (L x B) 9,53 x 25,4 mm
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.4 mm
Alternativt varenummer M7-16-492