Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Polyester autoklave og kryogene etiketter til M710
Beskrivelse
- Kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
- God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed
- Høj/lav temperatur ydeevneområde på -196 C °til +100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Kryogent mærke |
| Vis mere |