Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogen Laboratorieetiketter i mat polyester til M6/M7 printere
Codice prodotto. 17898184 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioner (L x B):
0,375 x 1,25 tommer
0,6 x 1,625 tommer
1 x 1,9 tommer
1,65 x 0,5 tommer
1,75 x 1 tomme
1,8 x 0,6 tommer
2,2 x 1,5 tommer
3,875 x 1,5 tommer
Højde (metrisk):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
45,72 mm
55,88 mm
98,43 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioner (L x B) Højde (metrisk)
17898184 1,75 x 1 tomme 44,45 mm
17838124 0,375 x 1,25 tommer 9,53 mm
17878164 0,6 x 1,625 tommer 15,24 mm
17851689 1 x 1,9 tommer 25,4 mm
17868264 1,65 x 0,5 tommer 41,91 mm
17848474 1,8 x 0,6 tommer 45,72 mm
17878144 2,2 x 1,5 tommer 55,88 mm
17828454 3,875 x 1,5 tommer 98,43 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17898184 Fornitore Brady™ N. del fornitore 174094
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Holdbare polyestermarkører er designet til brug i laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • B-490-etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen, der er opbevaret i flydende nitrogen, når de er viklet omkring sig selv med mindst 1/8 tomme.
  • God modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj/lav temperatur på -°196 C til 100 °C (-320 °F til 212 °F)
  • RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Specifica
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM G 155
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +266 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0026 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.065 mm
Dimensioner (L x B) 1,75 x 1 tomme
Længde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 44,45 mm
Alternativt varenummer M6-203-490
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.