Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogen Laboratorieetiketter i mat polyester til M6/M7 printere
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- B-490-etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen, der er opbevaret i flydende nitrogen, når de er viklet omkring sig selv med mindst 1/8 tomme.
- God modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj/lav temperatur på -°196 C til 100 °C (-320 °F til 212 °F)
- RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM G 155 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |