Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter
Artikelnummer. p-200007013
Dimensioner (LxB):
0,375 x 1,25 tommer.
0,6 x 1,8 tommer.
1,65 x 0,5 tommer.
2,2 x 1,5 tommer.
3,75 x 1,5 tommer.
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Artikelnummer. 17821749
Brand: Brady™ 170889
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Marker flade laboratorieoverflader sikkert i flydende nitrogen eller frysermiljøer med det holdbare B-490 polyester etiketmateriale. Print nemt næsten overalt med en Brady™ håndholdt etiketprinter.
  • Designet til laboratoriebrug på glas- og polypropylenhætteglas, centrifuger, reagensglas, sugerør og objektglas
  • Tåler opløsningsmidler, pletter og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Fremstillet med en permanent akrylklæber til brug på flade frosne overflader eller indpakning omkring rør og hætteglas med en 1/8 tommer overlapning
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Produkttype Etiketter
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 360 etiketter/æske
Mængde 360
Størrelse (metrisk) 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +130° C
Tykkelse (engelsk) 0.0026 in
Tykkelse (metrisk) 0.065 mm
Dimensioner (LxB) 0,375 x 1,25 tommer.
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1.25 in
Bredde (metrisk) 31.75 mm
Højde (engelsk) 0.375 in
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M5-112-490