Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter
Artikelnummer. 17980730
Dimensioner (LxB):
0,375 x 1,25 tommer.
0,6 x 1,8 tommer.
1,65 x 0,5 tommer.
2,2 x 1,5 tommer.
3,75 x 1,5 tommer.
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Artikelnummer. 17980730
Brand: Brady™ 170776
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Marker flade laboratorieoverflader sikkert i flydende nitrogen eller frysermiljøer med det holdbare B-490 polyester etiketmateriale. Print nemt næsten overalt med en Brady™ håndholdt etiketprinter.
  • Designet til laboratoriebrug på glas- og polypropylenhætteglas, centrifuger, reagensglas, sugerør og objektglas
  • Tåler opløsningsmidler, pletter og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Fremstillet med en permanent akrylklæber til brug på flade frosne overflader eller indpakning omkring rør og hætteglas med en 1/8 tommer overlapning
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Produkttype Sikkerhedsmærke
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP41, BMP51, M511
Mængde 180 Labels/Cartridge
Temperaturområde (engelsk) -320°F to 266°F
Tykkelse (engelsk) 0,0026 tommer.
Dimensioner (LxB) 0,6 x 1,8 tommer.
Længde (engelsk) 0,6 tommer
Bredde (engelsk) 1,8 tommer
Bredde (metrisk) 4.6 cm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Alternativt varenummer M4-126-490