Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter
Artikelnummer. 17960730 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,375 x 1,25 tommer.
0,6 x 1,8 tommer
1,65 x 0,5 tommer
2,2 x 1,5 tommer.
3,75 x 1,5 tommer.
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr)
17960730 1,65 x 0,5 tommer BMP41, BMP51, M511
17821749 0,375 x 1,25 tommer. BMP51;BMP53;M511;M510
17980730 0,6 x 1,8 tommer BMP41, BMP51, M511
17821779 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510
17861719 2,2 x 1,5 tommer. BMP51;BMP53;M511;M510
17841799 3,75 x 1,5 tommer. BMP51;BMP53;M511;M510
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17960730 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170775
På lager
Marker flade laboratorieoverflader sikkert i flydende nitrogen eller frysermiljøer med det holdbare B-490 polyester etiketmateriale. Print nemt næsten overalt med en Brady™ håndholdt etiketprinter.
  • Designet til laboratoriebrug på glas- og polypropylenhætteglas, centrifuger, reagensglas, sugerør og objektglas
  • Tåler opløsningsmidler, pletter og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Fremstillet med en permanent akrylklæber til brug på flade frosne overflader eller indpakning omkring rør og hætteglas med en 1/8 tommer overlapning
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP41, BMP51, M511
Mængde 180 Labels/Cartridge
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til 266 °F
Tykkelse (engelsk) 0,0026 tommer.
Dimensioner (L x B) 1,65 x 0,5 tommer
Længde (engelsk) 1,65 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 1.3 cm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Alternativt varenummer M4-124-490