Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter
Artikelnummer. 17841799
Dimensioner (LxB):
0,375 x 1,25 tommer.
0,6 x 1,8 tommer.
1,65 x 0,5 tommer.
2,2 x 1,5 tommer.
3,75 x 1,5 tommer.
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Artikelnummer. 17841799
Brand: Brady™ 170891
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Marker flade laboratorieoverflader sikkert i flydende nitrogen eller frysermiljøer med det holdbare B-490 polyester etiketmateriale. Print nemt næsten overalt med en Brady™ håndholdt etiketprinter.
  • Designet til laboratoriebrug på glas- og polypropylenhætteglas, centrifuger, reagensglas, sugerør og objektglas
  • Tåler opløsningsmidler, pletter og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Fremstillet med en permanent akrylklæber til brug på flade frosne overflader eller indpakning omkring rør og hætteglas med en 1/8 tommer overlapning
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 80 Label(s) / Box
Mængde 80
Størrelse (metrisk) 38.10 mm (W) x 95.25 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +130° C
Tykkelse (engelsk) 0.0026 in
Tykkelse (metrisk) 0.065 mm
Dimensioner (LxB) 3,75 x 1,5 tommer.
Længde (engelsk) 3,75 tommer.
Bredde (engelsk) 1.5 in
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Højde (engelsk) 3.75 in
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 95.25 mm
Alternativt varenummer M5-114-490