Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter
Beskrivelse
- Designet til laboratoriebrug på glas- og polypropylenhætteglas, centrifuger, reagensglas, sugerør og objektglas
- Tåler opløsningsmidler, pletter og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
- Fremstillet med en permanent akrylklæber til brug på flade frosne overflader eller indpakning omkring rør og hætteglas med en 1/8 tommer overlapning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Etiketter |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |