Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter
Artikelnummer. 17821749 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,375 x 1,25 tommer.
0,6 x 1,8 tommer
1,65 x 0,5 tommer
2,2 x 1,5 tommer.
3,75 x 1,5 tommer.
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr)
17821749 0,375 x 1,25 tommer. BMP51;BMP53;M511;M510
17980730 0,6 x 1,8 tommer BMP41, BMP51, M511
17821779 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510
17960730 1,65 x 0,5 tommer BMP41, BMP51, M511
17861719 2,2 x 1,5 tommer. BMP51;BMP53;M511;M510
17841799 3,75 x 1,5 tommer. BMP51;BMP53;M511;M510
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17821749 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.15 DKK
    674.15 DKK / Pakke med 360
    Spare 65.00 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Marker flade laboratorieoverflader sikkert i flydende nitrogen eller frysermiljøer med det holdbare B-490 polyester etiketmateriale. Print nemt næsten overalt med en Brady™ håndholdt etiketprinter.
  • Designet til laboratoriebrug på glas- og polypropylenhætteglas, centrifuger, reagensglas, sugerør og objektglas
  • Tåler opløsningsmidler, pletter og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Fremstillet med en permanent akrylklæber til brug på flade frosne overflader eller indpakning omkring rør og hætteglas med en 1/8 tommer overlapning
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 360 etiketter/æske
Mængde 360
Størrelse (metrisk) 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +130° C
Tykkelse (engelsk) 0.0026 in
Tykkelse (metrisk) 0.065 mm
Dimensioner (L x B) 0,375 x 1,25 tommer.
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1.25 in
Bredde (metrisk) 31.75 mm
Højde (engelsk) 0.375 in
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M5-112-490