Få mere at vide
Heathrow Scientific Freezer Thermometer, White
Artikelnummer. 16390766 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Temperaturområde (metrisk):
-9,5 °C til -23 °C
Artikelnummer. 16390766
Brand: Heathrow Scientific HS28630
The Freezer Thermometer protects frozen and chilled samples from potential spoilage. Monitor temperatures inside your freezer with the added convenience of sound and flashing LED lights to alert out-of-range temperatures.
  • Suction cup attaches the probe inside freezer/refrigerator while the thermometer secures to the outside with hook-and loop tape
  • Large digital display shows freezer/refrigerator temperature plus ambient temperature
  • Switches toggle for freezer/refrigerator monitoring and °F/°C
  • Set freezer range: 14.9° to -9.4°F (-9.5° to -23°C)
  • Set refrigerator range: 35.6° to 46.4°F (2° to 8°C)
  • Probe cable measures 0.9 m, Probe measures 5 mm OD x 17 mm L
  • Includes one AAA battery
Tekniske data
Engangs Reusable
Til brug med (applikation) Freezers
Højde (engelsk) 0.09 in.
Højde (metrisk) 2.8 cm
Længde (engelsk) Kabel 0.9 m
Længde (engelsk) sonde 17 mm
Længde (metrisk) 1.4 cm
Materiale Polycarbonate
Bredde (engelsk) 0.79 in.
Produkttype Freezer Thermometer
Længde (engelsk) 4.1 in.
Temperaturområde (engelsk) 14.9°F to -9.4°F
Temperaturområde (metrisk) -9,5 °C til -23 °C
Batteritype AAA
Vise Digital
Bredde (metrisk) 1.9 cm