missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Karl Hecht™ Fryser termometer
Klik for at se tilgængelige muligheder
Temperaturområde (metrisk):
-35 °C til +25 °C
Beskrivelse
- Officielt testet for nøjagtig frysertemperaturovervågning.
- Inkluderer holder.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Holder |
| Produkttype | Termometer |
| Temperaturområde (metrisk) | -35 °C til +25 °C |
| Til brug med (udstyr) | Fryser |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion