Få mere at vide
Fisherbrand™ Fryser Slide Box
Artikelnummer. 11730594 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Fryser Slide Box
Artikelnummer.
11730594 Fryser Slide Box
1 options
Artikelnummer. 11730594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00 DKK
    130.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.36 DKK
    46% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring og transport af 3 x 1 in. (75 x 25 mm) dias. Freezer Slide Box er lavet af polycarbonat og tåler temperaturer helt ned til -80 °C.
Opbevar i ultralave temperaturer med tillid
  • Kan tåle temperaturer ned til -80 °c.
  • Holdbar polycarbonatkonstruktion med rustfri stållås
  • Temperaturbestandigt skumfor
  • Ensartede, rillede slidser adskiller slides for at forhindre glidekontakt
  • Nummereret identifikationsark og slidser til nem genfinding af objektglas
  • Indeholder 100 standard 25 x 75 mm eller 3 x 1 tommer dias
  • Stabelbar og autoklaverbar
Tekniske data
Type Slide opbevaringsboks
Slidekapacitet 100
Farve Lilla
Enheden holder Dias
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport
Højde (engelsk) 6,88 tommer.
Højde (metrisk) 17.5 cm
Længde (engelsk) 1,33 tommer
Længde (metrisk) 3.4 cm
Materiale Polycarbonat, rustfrit stål
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 8,18 tommer.
Bredde (metrisk) 20.8 cm