Få mere at vide
Eppendorf™ Fryserstativ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 serien, CryoCube™ F7
Artikelnummer. 15763245
Skift visning
Produkttype:
Fryseholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15763245 Fryseholder Hver
1 options
Artikelnummer. 15763245 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001022210
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler. Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
Fryserstativ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 serien, CryoCube™ F740-serien (5-rum, rum 1-4), 2 tommer/53 mm, skuffe, rustfrit stål- Stativ til 53 mm/2 i æsker- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Skuffestativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 563 x 140 x 231 (22,2 x 5,5 x 9,1 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 16 (4 x 4)- Rustfrit stål- Til ULT-fryser: Premium U410 (maks. 15 stativer), Premium U700 (maks. 25 stativer), HEF™ U410 (maks. 15 stativer), CryoCube™ F570-serien (maks. 25 stativer), CryoCube F740-serien (5-rum, rum 1-4)- Til ULT-fryser: Premium U410 (maks. 240 kasser), Premium U700 (maks. 400 kasser), HEF™ U410 (maks. 240 kasser), CryoCube™ F570-serien (maks. 400 kasser), CryoCube F740-serien (5-rum, rum 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fryseholder