Få mere at vide
Eppendorf™ ULT fryserstativ til Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570/F740 serien
Artikelnummer. 15783245
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15783245 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 15783245 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001022410
På lager
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler. Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
Til brug sammen med:
  • Premium U410, HEF U410
  • CryoCube F740h, F740hi, F740hiw (hylder 1– 4 i 5-hylde modeller)
  • CryoCube F570, F570n, F570h, F570hw (og 24 stativer til hylder 1– 4 i 5-rum CryoCube F740h, F740hi, F740hiw
  • CryoCube F440h, F440n
Fryserstativ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 serien, CryoCube™ F740-serien (5-rum, rum 1-4), 4 tommer/102 mm, skuffe, rustfrit stål- Stativ til 102 mm/4 i æsker- Maks. æskestørrelse [mm]: 136 x 136-
Skuffestativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH): 563 x 140 x 216 mm (22,2 x 5,5 x 8,5 tommer)
Maks. kassenummer pr. stativ: 8 (4 x 2)
Til ULT fryser: Premium U410 (maks. 15 stativer), Premium U700 (maks. 25 stativer), HEF™ U410 (maks. 15 stativer), CryoCube™ F570-serien (maks. 25 stativer), CryoCube F740-serien (5-rums version, rum 1-4)-
Til ULT fryser: Premium U410 (maks. 120 kasser), Premium U700 (maks. 200 kasser), HEF™ U410 (maks. 120 kasser), CryoCube™ F570-serien (maks. 200 kasser), CryoCube F740-serien (5-rums version, rum 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Størrelse 563 x 140 x 216 mm
Bredde (engelsk) 4''
Produkttype Fryseholder
Højde (metrisk) 216 mm
Bredde (metrisk) 102 mm