Få mere at vide
Eppendorf™ Fryserstativ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 serien, CryoCube™ F7
Artikelnummer. 15743245
Artikelnummer. 15743245 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001021410
 Begrænset vare
På lager
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler. Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
Fryserstativ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 serien, CryoCube™ F740-serien (5-rum, rum 1-4), 4 tommer/102 mm, sideadgang, rustfrit stål- Stativ til 102 mm/4 i æsker- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Sideadgangsstativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 569 x 139 x 230 (22,4 x 5,5 x 9,1 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 8 (4 x 2)- Rustfrit stål- Til ULT-fryser: Premium U410 (maks. 15 stativer), Premium U700 (maks. 25 stativer), HEF™ U410 (maks. 15 stativer), CryoCube™ F570-serien (maks. 25 stativer), CryoCube F740-serien (5-rums version, rum 1-4)- Til ULT fryser: Premium U410 (maks. 120 kasser), Premium U700 (maks. 200 kasser), HEF™ U410 (maks. 120 kasser), CryoCube™ F570-serien (maks. 200 kasser), CryoCube F740-serien (5-rums version, rum 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fryseholder