Få mere at vide
Eppendorf™ Fryserstativ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 serien, CryoCube™ F7
Beskrivelse
Fryserstativ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 serien, CryoCube™ F740-serien (5-rum, rum 1-4), 2 tommer/53 mm, sideadgang, rustfrit stål- Stativ til 53 mm/2 i kasser- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Sideadgangsstativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 569 x 139 x 230 (22,4 x 5,5 x 9,1 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 16 (4 x 4)- Rustfrit stål- Til ULT-fryser: Premium U410 (maks. 15 stativer), Premium U700 (maks. 25 stativer), HEF™ U410 (maks. 15 stativer), CryoCube™ F570-serien (maks. 25 stativer), CryoCube F740-serien (5-rums version, rum 1-4)- Til ULT fryser: Premium U410 (maks. 240 kasser), Premium U700 (maks. 400 kasser), HEF™ U410 (maks. 240 kasser), CryoCube™ F570-serien (maks. 400 kasser), CryoCube F740-serien (5-rums version, rum 1-4)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fryseholder |