Få mere at vide
Eppendorf™ Fryseholder: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740-serien (3-komp., Std),
Beskrivelse
Fryseholder: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ F740-serien (3-rum, Standard), 2 tommer/53 mm, skuffe, rustfrit stål- Stativ til 53 mm/2 i æsker- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Skuffestativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 580 x 140 x 404 (22,8 x 5,5 x 15,9 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 28 (4 x 7)- Rustfrit stål- Til ULT fryser: Innova U360 (maks. 9 stativer), Innova U535 (maks. 12 stativer), Innova U725 og U725-G (maks. 18 stativer), CryoCube F740-serien (3-rums version; maks. 18 stativer)- Til ULT fryser: Innova U360 (maks. 252 kasser), Innova U535 (maks. 336 kasser), Innova U725 og U725-G (maks. 504 kasser), CryoCube F740-serien (3-rums version; maks. 504 kasser)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fryseholder |