Få mere at vide
Eppendorf™ Fryseholder: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740-serien (3-komp., Std),
Artikelnummer. 15793235
Artikelnummer. 15793235 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001012510
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler. Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
Fryseholder: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ F740-serien (3-rums, Standard), 5 tommer/127 mm, skuffe, rustfrit stål- Stativ til 127 mm/5 i kasser (15/50 ml koniske rør)- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Skuffestativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 580 x 140 x 414 (22,8 x 5,5 x 16,3 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 12 (3 x 4)- Rustfrit stål- Til ULT fryser: Innova U360 (maks. 9 stativer), Innova U535 (maks. 12 stativer), Innova U725 og U725-G (maks. 18 stativer), CryoCube F740-serien (3-rums version; maks. 18 stativer)- Til ULT fryser: Innova U360 (maks. 108 kasser), Innova U535 (maks. 144 kasser), Innova U725 og U725-G (maks. 216 kasser), CryoCube F740-serien (3-rums version; maks. 216 kasser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fryseholder