Få mere at vide
Eppendorf™ Fryseholder: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740-serien (3-komp., Std),
Artikelnummer. 15773235
Artikelnummer. 15773235 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001012310
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler. Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
Fryseholder: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ F740-serien (3-rum, Standard), 3 tommer/76 mm, skuffe, rustfrit stål- Stativ til 76 mm/3 i æsker- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Skuffestativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 580 x 140 x 414 (22,8 x 5,5 x 16,3 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 20 (4 x 5)- Rustfrit stål- Til ULT fryser: Innova U360 (maks. 9 stativer), Innova U535 (maks. 12 stativer), Innova U725 og U725-G (maks. 18 stativer), CryoCube F740-serien (3-rums version; maks. 18 stativer)- Til ULT fryser: Innova U360 (maks. 180 kasser), Innova U535 (maks. 240 kasser), Innova U725 og 725-G (maks. 360 kasser), CryoCube F740-serien (3-rums version; maks. 360 kasser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fryseholder