Få mere at vide
Eppendorf™ Fryseholder: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740-serien (3-komp., Std),
Artikelnummer. 15753235
Artikelnummer. 15753235 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001011910
 Begrænset vare
På lager
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler. Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
Fryseholder: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ F740-serien (3-rums, standard), 2,5 tommer/64 mm, sideadgang, rustfrit stål- Stativ til 64 mm/2,5 i kasser (5 ml rør)- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Sideadgangsstativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 569 x 139 x 394 (22,4 x 5,5 x 15,5 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 24 (4 x 6)- Rustfrit stål- Til ULT fryser: Innova U360 (maks. 9 stativer), Innova U535 (maks. 12 stativer), Innova U725 og U725-G (maks. 18 stativer), CryoCube F740-serien (3-rums version; maks. 18 stativer)- Til ULT fryser: Innova U360 (maks. 216 kasser), Innova U535 (maks. 288 kasser), Innova U725 og U725-G (maks. 432 kasser), CryoCube F740-serien (3-rums version; maks. 432 kasser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fryseholder