Få mere at vide
Eppendorf™ Fryseholder: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 5 tommer/127 mm
Beskrivelse
Fryseholder: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 5 tommer/127 mm, skuffe, rustfrit stål- Stativ til 127 mm/5 i kasser (15/50 ml koniske rør)- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Skuffestativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 308 x 145 x 276 (12,1 x 5,7 x 10,9 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 4 (2 x 2)- Rustfrit stål- Til ULT-fryser: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (maks. 6 stativer)- Til ULT fryser: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (maks. 24 kasser)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fryseholder |