Få mere at vide
Eppendorf™ Fryseholder: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 4 tommer/102 mm
Artikelnummer. 15793265
Artikelnummer. 15793265 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001062410
 Begrænset vare
På lager
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler. Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
Fryseholder: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 4 tommer/102 mm, skuffe, rustfrit stål- Stativ til 102 mm/4 i æsker- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Skuffestativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 308 x 145 x 216 (12,1 x 5,7 x 8,5 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 4 (2 x 2)- Rustfrit stål- Til ULT-fryser: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (maks. 6 stativer)- Til ULT fryser: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (maks. 24 kasser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fryseholder