Få mere at vide
Eppendorf™ Fryseholder: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 tommer/53 mm
Beskrivelse
Fryseholder: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 tommer/53 mm, sideadgang, rustfrit stål- Stativ til 53 mm/2 i kasser- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Sideadgangsstativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 290 x 142 x 279 (11,4 x 5,6 x 11 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 10 (5 x 2)- Rustfrit stål- Til ULT fryser: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (maks. 6 stativer)- Til ULT fryser: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (maks. 60 kasser)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fryseholder |