Få mere at vide
Eppendorf™ Fryseholder: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 tommer/53 mm
Artikelnummer. 15773265
Skift visning
Produkttype:
Fryseholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15773265 Fryseholder Hver
1 options
Artikelnummer. 15773265 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001062210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 DKK
    1350.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Omfattende opbevaring af prøver i en ULT-fryser er baseret på opbevaringsbokse. Æskerne skal opbevares i dedikerede frysereoler. Disse metalstativer muliggør optimal udnyttelse af pladsen samt nem flytning af prøvekasser.
Fryseholder: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 tommer/53 mm, skuffe, rustfrit stål- Stativ til 53 mm/2 i æsker- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Skuffestativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 308 x 145 x 290 (12,1 x 5,7 x 11,4 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 10 (5 x 2)- Rustfrit stål- Til ULT fryser: CryoCube F101h/ Innova U101 (maks. 6 stativer)- Til ULT fryser: CryoCube F101h/ Innova U101 (maks. 60 kasser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fryseholder