Få mere at vide
Eppendorf™ Fryseholder: Innova™ C580, C760, CryoCube™ FC660-serien, lås, 3 tommer/76 mm
Beskrivelse
Fryseholder: Innova™ C580, C760, CryoCube™ FC660-serien, låsestang, 3 tommer/76 mm, sideadgang, rustfrit stål- Stativ til 76 mm/3 i kasser- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Sideadgangsstativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 148 x 141 x 726 (5,8 x 5,6 x 28,6 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 9 (9 x 1)- Rustfrit stål- Til ULT-fryser: Innova C580 (maks. 32 stativer), Innova C760 (maks. 40 stativer), CryoCube™ FC660-serien (maks. 36 stativer)- Til ULT-fryser: Innova C580 (maks. 288 kasser), Innova C760 (maks. 360 kasser), CryoCube™ FC660-serien (maks. 324 kasser)- Med låsestang for øget prøvesikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fryseholder |