Få mere at vide
Eppendorf™ Fryseholder: CryoCube™ FC660-serien, 2 tommer/53 mm, sideadgang, rustfrit stål
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fryseholder: CryoCube™ FC660-serien, 2 tommer/53 mm, sideadgang, rustfrit stål- Stativ til 53 mm/2 i kasser- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Sideadgangsstativ- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 141 x 141 x 721 (5,6 x 5,6 x 28,4 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 13 (13 x 1)- Rustfrit stål- Til ULT fryser: CryoCube™ FC660/ FC660h (maks. 40 stativer)- Til ULT fryser: CryoCube™ FC660/ FC660h (maks. 520 kasser)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fryseholder |
| Materiale | Rustfrit stål |