Få mere at vide
Eppendorf™ Fryseholder: CryoCube™ F740 (3-komp., MAX), 2 tommer/53 mm
Beskrivelse
Fryseholder: CryoCube™ F740-serien (3-rum, MAX), 2 tommer/53 mm, sideadgang, rustfrit stål- Stativ til 53 mm/ 2 i kasser- Maks. kassestørrelse [mm]: 136 x 136- Sideadgangsstativ (MAX)- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH) [mm]: 569 x 139 x 444 (22,4 x 5,5 x 17,5 tommer)- Maks. kassenummer pr. stativ: 32 (4 x 8)- Materiale: Rustfrit stål- Til ULT fryser: CryoCube™ F740-serien 3-rum (maks. 18x stativer)- Til ULT fryser: CryoCube F740-serien 3-rums (maks. 576x æsker)
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 56,9 x 13,9 x 44,4 cm/5,5 x 22,4 x 17,5 tommer. |
| Produkttype | Fryseholder |