Få mere at vide
Spex SamplePrep™ Freezer/Mill™ Dobbeltkammer kryogenkværn
Artikelnummer. 15595546 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Artikelnummer. 15595546
Brand: Spex SamplePrep™ 6875D230
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Højkapacitets, tokammer kryogen kværn med selvstændigt flydende nitrogenkar og isoleret kabinet.
  • Designet til kryogen slibning af seje og temperaturfølsomme prøver
  • Mill afkøler prøver til kryogene temperaturer
  • Flydende nitrogen kræves til drift
Tekniske data
Produkttype Freezer/Mill Dobbeltkammer kryogenkværn
Dimensioner (L x B x H) 50.8 x 53.34 x 64.77 cm