Få mere at vide
Karl Hecht™ Fryse-køleskab termometer
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C til +50 °C
Beskrivelse
- Forsynet med en cylindrisk plastkasse
- Designet til ophængning
- Farvet fyld
- Temperaturområde fra− 40° til+ 50 °C
- Ca. 21 cm lang
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Plast etui |
| Længde (metrisk) | ∼21 cm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +50 °C |
| Til brug med (udstyr) | Frysere, køleskabe |