Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsbokse
Artikelnummer. p-4530814 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
100 (1, 1,5, 2 mL kryorør)
100 (3 og 4 ml kryorør)
100 kryorør
81 (1, 1,5, 2 mL kryorør)
81 kryorør
Kryorør
Dimensioner (L x B x H):
5 x 5 x 2 tommer.
5 x 5 x 3 tommer
5,3 x 5,3 x 2 tommer.
5,3 x 5,3 x 3,1 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Dimensioner (L x B x H) unitSize
11976924 Kryorør 5 x 5 x 3 tommer Pakke med 12
10696335 81 kryorør 5 x 5 x 2 tommer. Hver
11814560 81 kryorør 5 x 5 x 3 tommer Hver
11349341 100 kryorør 5 x 5 x 2 tommer. -
13487248 100 (3 og 4 ml kryorør) 5,3 x 5,3 x 3,1 tommer Hver
13467248 81 (1, 1,5, 2 mL kryorør) 5,3 x 5,3 x 2 tommer. Hver
13457238 100 (1, 1,5, 2 mL kryorør) 5,3 x 5,3 x 2 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11976924 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5956
Opbevar en række forskellige hætteglas og rør med disse fiberpladeopbevaringsbokse til brug i frysere med ultralav temperatur.
Opbevar en række forskellige hætteglas og rør med Thermo Scientific™ Opbevaringsbokse, til brug i frysere med ultralav temperatur.
  • Robuste, vandafvisende æsker med låg til prøveopbevaring
  • Fås i 2 og 3 tommer høje (5,1 og 7,6 cm) med 5,25x 5,25 tommer. (13.3x 13,3 cm) firkantede baser
  • Kasseopdelere inkluderet eksklusive 5954 og 5956
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Fiberplade
Form Firkant
Type Cryo opbevaringsboks
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Ultra-lav temperatur frysere
Holder Kryorør
Inkluderer Inkluderer ikke skillevægge
Dimensioner (L x B x H) 5 x 5 x 3 tommer
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 8 cm
Vægt (metrisk) 0.66 kg