Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsbokse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
100 (1, 1,5, 2 mL kryorør)
100 (3 og 4 ml kryorør)
100 kryorør
81 (1, 1,5, 2 mL kryorør)
81 kryorør
Kryorør
Dimensioner (L x B x H):
5 x 5 x 2 tommer.
5 x 5 x 3 tommer
5,3 x 5,3 x 2 tommer.
5,3 x 5,3 x 3,1 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Beskrivelse
Opbevar en række forskellige hætteglas og rør med Thermo Scientific™ Opbevaringsbokse, til brug i frysere med ultralav temperatur.
- Sturdy, water-repellant boxes with covers for sample storage
- Available in 2 and 3 in. high (5.1 and 7.6cm) with 5.25 x 5.25 in. (13.3 x 13.3cm) square bases
- Box dividers included (excluding 5956)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Materiale | Polycarbonate |
| Form | Square |
| Type | Cryo Storage Box |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Ultra-Low Temperature Freezers |
| Holder | 100 (3 og 4 ml kryorør) |
| Inkluderer | Dividers |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,3 x 5,3 x 3,1 tommer |
| Længde (engelsk) | 5.3 in. |
| Længde (metrisk) | 13.4 cm |
| Vis mere |