Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsbokse
Artikelnummer. 13467248 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
100 (1, 1,5, 2 mL kryorør)
100 (3 og 4 ml kryorør)
100 kryorør
81 (1, 1,5, 2 mL kryorør)
81 kryorør
Kryorør
Dimensioner (L x B x H):
5 x 5 x 2 tommer.
5 x 5 x 3 tommer
5,3 x 5,3 x 2 tommer.
5,3 x 5,3 x 3,1 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 13467248
Brand: Thermo Scientific™ 820011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar en række forskellige hætteglas og rør med disse fiberpladeopbevaringsbokse til brug i frysere med ultralav temperatur.
Opbevar en række forskellige hætteglas og rør med Thermo Scientific™ Opbevaringsbokse, til brug i frysere med ultralav temperatur.
  • Robuste, vandafvisende æsker med låg til prøveopbevaring
  • Fås i 2 og 3 tommer høj (5,1 og 7,6 cm) med 5,25 x 5,25 tommer. (13,3 x 13,3 cm) firkantede baser
  • Kasseopdelere inkluderet (undtagen 5956)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polycarbonat
Form Firkant
Type Cryo opbevaringsboks
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Ultra-lav temperatur frysere
Holder 81 (1, 1,5, 2 mL kryorør)
Inkluderer Afdelere
Dimensioner (L x B x H) 5,3 x 5,3 x 2 tommer.
Længde (engelsk) 5,3 tommer
Længde (metrisk) 13.4 cm
Bredde (engelsk) 5,3 tommer
Bredde (metrisk) 13.4 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.1 cm
Vægt (metrisk) 1 kg