Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsbokse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
100 (1, 1,5, 2 mL kryorør)
100 (3 og 4 ml kryorør)
100 kryorør
81 (1, 1,5, 2 mL kryorør)
81 kryorør
Kryorør
Dimensioner (L x B x H):
5 x 5 x 2 tommer.
5 x 5 x 3 tommer
5,3 x 5,3 x 2 tommer.
5,3 x 5,3 x 3,1 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Beskrivelse
Opbevar en række forskellige hætteglas og rør med Thermo Scientific™ Opbevaringsbokse, til brug i frysere med ultralav temperatur.
- Robuste, vandafvisende æsker med låg til prøveopbevaring
- Fås i 2 og 3 tommer høj (5,1 og 7,6 cm) med 5,25 x 5,25 tommer. (13,3 x 13,3 cm) firkantede baser
- Kasseopdelere inkluderet (undtagen 5956)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polycarbonat |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo opbevaringsboks |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Ultra-lav temperatur frysere |
| Holder | 100 (1, 1,5, 2 mL kryorør) |
| Inkluderer | Afdelere |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,3 x 5,3 x 2 tommer. |
| Længde (engelsk) | 5,3 tommer |
| Længde (metrisk) | 13.4 cm |
| Vis mere |