Få mere at vide
Gardner Denver Welch™ Kit 6 Frysetørrer adaptersæt, til Chemvac& Vakuumkoncentrator Adaptersæt, DN 25 KF
Shop alle Welch Ilmvac produkterBeskrivelse
Vakuumkoncentratorsæt inkluderer:
- KF25 flangeadapter
- 1,5 m PVC vakuumslange
- Klemmer og centreringsringe
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adaptersæt til frysetørrer og vakuumkoncentrator |
| Til brug med (udstyr) | Roterende vingepumpe DN 25 KF |