Få mere at vide
Gardner Denver Welch™ Kit 5 Frysetørrer adaptersæt, til Chemvac& Vakuumkoncentrator Adaptersæt, DN 16 KF
Artikelnummer. 15331461 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Roterende vingepumpe DN 16 KF
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15331461 Roterende vingepumpe DN 16 KF Hver
1 options
Artikelnummer. 15331461 Leverandør Gardner Denver Welch™ Leverandørnr. 330044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    1042.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.05 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Til lamelpumpe DN 16 KF
Vakuumkoncentratorsæt inkluderer:
  • KF16 flangeadapter
  • 1,5 m PVC vakuumslange
  • Klemmer, centreringsringe og adaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt DN 16 KF
Til brug med (udstyr) Roterende vingepumpe DN 16 KF