Description
- Tillader tilslutning af forskellige typer laboratorieglas til frysetørresystemet
- Tilslutning: DN 16 KF
- Inkluderer forskellige adaptere og stik, der muliggør nem fastgørelse af kolber, hætteglas, ampuller eller andet glas.
- PVC konstruktion
- Muliggør effektiv og kontrolleret frysetørring af prøver
- Forbedrer alsidighed og funktionalitet
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | Frysetørrer |