Få mere at vide
Gibco™ FreeStyle™ MAX reagens
Artikelnummer. p-7180336
Skift visning
Mængde:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
1ml
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10259172 1 ml 1ml
11503147 15 ml 15ml
10489684 10 x 15 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10259172 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 16447100
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Hver enhed indeholder et hætteglas med reagens.
Formulering uden animalsk oprindelse til transfektion af plasmid-DNA til eukaryote celler, der let kan skaleres op til at producere store mængder rekombinante proteiner
  • Tillader højeste ekspressionsniveauer og transfektionshastigheder med lavest cytotoksicitet i bioproduktionsapplikationer
  • Formuleret til brug med:
  • FreeStyle 293-F Cells (suspension humane embryonale nyreceller, kat.nr. R790-07) i serumfri FreeStyle 293 Expression Medium (kat. nr. 12338-018)
  • FreeStyle CHO-S Celler (suspenderede kinesiske hamster-ovarieceller, kat.nr. R800-07) i serumfri FreeStyle CHO Udtryksmedium (kat. nr. 12651-014)
  • DG44-celler (DHFR– affjedring CHO celler) i CD DG44 Medium med 8 mM L-glutamin og 18 mL/L 10 % Pluronic F-68 (Kat. nr. A11000-01)
  • FreeStyle™ MAX Reagent er en proprietær, animalsk –fri formulering til transfektion af plasmid-DNA til eukaryote celler, der nemt kan skaleres op til at producere store mængder rekombinante proteiner
  • Beregnet til brug med FreeStyle™ MAX 293 Expression System (Kat. Nr. K9000-10) og FreeStyle™ MAKS CHO Udtrykssystem (Kat. Nr. K9000-20).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Hver enhed indeholder et hætteglas med reagens. Opbevares ved +4 °C. FreeStyle™ MAX er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt.
Celletype Etablerede cellelinjer
Prøvetype Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje Freestyle
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 1 ml
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Våd is