Få mere at vide
Gibco™ FreeStyle™ MAX reagens
Beskrivelse
- Tillader højeste ekspressionsniveauer og transfektionshastigheder med lavest cytotoksicitet i bioproduktionsapplikationer
- Formuleret til brug med:
- FreeStyle 293-F Cells (suspension humane embryonale nyreceller, kat.nr. R790-07) i serumfri FreeStyle 293 Expression Medium (kat. nr. 12338-018)
- FreeStyle CHO-S Celler (suspenderede kinesiske hamster-ovarieceller, kat.nr. R800-07) i serumfri FreeStyle CHO Udtryksmedium (kat. nr. 12651-014)
- DG44-celler (DHFR– affjedring CHO celler) i CD DG44 Medium med 8 mM L-glutamin og 18 mL/L 10 % Pluronic F-68 (Kat. nr. A11000-01)
- FreeStyle™ MAX Reagent er en proprietær, animalsk –fri formulering til transfektion af plasmid-DNA til eukaryote celler, der nemt kan skaleres op til at producere store mængder rekombinante proteiner
- Beregnet til brug med FreeStyle™ MAX 293 Expression System (Kat. Nr. K9000-10) og FreeStyle™ MAKS CHO Udtrykssystem (Kat. Nr. K9000-20).
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Indhold og opbevaring | Hvert sæt indeholder 10 enheder. Hver enhed indeholder et hætteglas med reagens. Opbevares ved +4 °C. FreeStyle™ MAX er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt. |
| Celletype | Etablerede cellelinjer |
| Format | Rør |
| Prøvetype | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspression |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | Freestyle |
| Produkttype | Transfektionsreagens |
| Vis mere |