Få mere at vide
Sampling Systems FreeGlide In Line Pulverprøvetager, Manual
Artikelnummer. 30280701 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Nedløbsrør (dia. > 100 mm)
Nedløbsrør (dia. > 200 mm)
Nedløbsrør (dia. > 230 mm)
Nedløbsrør (diameter > 150 mm)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30280701 Nedløbsrør (dia. > 100 mm)
30280698 Nedløbsrør (diameter > 150 mm)
30280699 Nedløbsrør (dia. > 200 mm)
30280702 Nedløbsrør (dia. > 230 mm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30280701 Leverandør Sampling Systems Leverandørnr. FG1000M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47070.00 DKK
    45084.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 1985.91 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FreeGlide in-line pulverprøvetager er designet til at tage prøver, mens pulveret falder under tyngdekraften ned i et rør.
  • Ideelt til mange industrier, herunder pharma, fødevarer, bilbatterier osv.
  • Fås med enten manuel eller automatiseret pneumatisk drift og i forskellige størrelser.
  • Prøven indsamles i en kop og ændres derfor ikke fysisk af prøvetagningsprocessen.
  • Hele rørets boring er tilgængelig for pulverstrøm mellem prøverne.
  • Hurtigt og nemt at skille ad og rengøre mellem portionerne.
  • Alle produktkontaktdele er enten 316L rustfrit stål eller FDA-godkendte polymerer.
  • Maksimal produkttemperatur er 60 °C.
Tekniske data
Produkttype Pulverprøvetager
Materiale Rustfrit stål (316L)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 1,7 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) Nedløbsrør (dia. > 100 mm)